Documentos Principais
763616
Sigma-Aldrich
6-Fluoroquinoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6FN
Número CAS:
Peso molecular:
147.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.592
densidade
1.209 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6FN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
chave InChI
RMDCSDVIVXJELQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)