Documentos Principais
763128
Sigma-Aldrich
(2-Di-tert-butylphosphino-3,4,5,6-tetramethyl-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl)gold(I) bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Sinônimo(s):
Me4-tert-butyl XPhos-AuNTf2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H53AuF6NO4PS2
Número CAS:
Peso molecular:
957.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: gold
reagent type: catalyst
pf
63-64 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Au])S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2c(C)c(C)c(C)c(C)c2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C33H53P.C2F6NO4S2.Au/c1-19(2)26-17-27(20(3)4)30(28(18-26)21(5)6)29-24(9)22(7)23(8)25(10)31(29)34(32(11,12)13)33(14,15)16;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/h17-21H,1-16H3;;/q;-1;+1
chave InChI
JVLQSHAZLVZOAR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Bulky gold pi-acid catalyst used in oxidative cyclization reactions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)