Documentos
762997
Sigma-Aldrich
2-Imidazolidone-(ethylene-d4)
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3D4H2N2O
Peso molecular:
90.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
forma
crystals
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N1
InChI
1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
chave InChI
YAMHXTCMCPHKLN-LNLMKGTHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1