Documentos Principais
762407
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-(2,2-difluorocyclopropyl)-L-proline
97%
Sinônimo(s):
6(S)-5-Boc-1,1-difluoro-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 2.726,00
R$ 2.726,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 2.726,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H17F2NO4
Peso molecular:
277.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.726,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
87-97 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(C[C@H]1C(O)=O)CC2(F)F
InChI
1S/C12H17F2NO4/c1-10(2,3)19-9(18)15-6-11(5-12(11,13)14)4-7(15)8(16)17/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,16,17)/t7-,11?/m0/s1
chave InChI
OXXSWURHJYLTIL-RGENBBCFSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)