Documentos
761753
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methylbenzothiazole
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6BrNS
Número CAS:
Peso molecular:
228.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
75-80 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc2cc(Br)ccc2s1
InChI
1S/C8H6BrNS/c1-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11-5/h2-4H,1H3
chave InChI
OLQKNZNXLBILDD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3