Documentos
76080
Sigma-Aldrich
Palladium(II) oxide hydrate
70-80% Pd basis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
OPd · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
122.42 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
70-80% Pd basis
forma
powder
composição
H2O, 0.5-1.5 mol/mol
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: palladium
cadeia de caracteres SMILES
O=[Pd].[H]O[H]
InChI
1S/H2O.O.Pd/h1H2;;
chave InChI
CJCUJYURPLYQOL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Hydrogenation catalyst
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3