76016
Dichloro-methyl-octadecylsilane
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥92% n- and iso-isomer basis (GC)
Sinônimo(s):
Silane ODM, Methyl-octadecyl-dichlorosilane, Octadecyl-methyl-dichlorosilane
About This Item
Produtos recomendados
grau
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Ensaio
≥85% n-isomer basis
≥92% n- and iso-isomer basis (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.457 (lit.)
pb
185 °C/2.5 mmHg (lit.)
pf
~25 °C (lit.)
densidade
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C19H40Cl2Si/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(2,20)21/h3-19H2,1-2H3
chave InChI
GYWBHBXGYTYXRG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Prepare dipyridylsilane receptors by reacting with pyridinemethanol using triethylamine at RT.
- Functionalize a new mesoporous silica material used for Li-ion batteries.
- Prepare papers having hydrophobic self-assembled monolayers.
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>302.0 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
> 150 °C - DIN 51758
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter