Documentos Principais
759996
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 670,00
R$ 670,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 670,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H2ClF3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
230.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 670,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.508
densidade
1.637 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(F)c(c(F)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2ClF3O2S/c7-13(11,12)6-4(9)1-3(8)2-5(6)10/h1-2H
chave InChI
XINCBNCLCIQIJM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)