Documentos Principais
759953
Sigma-Aldrich
2-chloro-4-(trifluoromethyl)quinoline
97%
Sinônimo(s):
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)quinoline
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 945,00
R$ 945,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 945,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H5ClF3N
Número CAS:
Peso molecular:
231.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 945,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
39-42 °C
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(Cl)nc2ccccc12
InChI
1S/C10H5ClF3N/c11-9-5-7(10(12,13)14)6-3-1-2-4-8(6)15-9/h1-5H
chave InChI
FNDXRWXUIYHEDU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)