Key Documents
759112
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenebis(1,1-dibutyl-3-phenylurea)-(tetrabutyl-D36)
98% D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31D36H12N4O2
Peso molecular:
544.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98% D
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+36
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])NC(C=C1)=CC=C1CC2=CC=C(NC(N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H
InChI
1S/C31H48N4O2/c1-5-9-21-34(22-10-6-2)30(36)32-28-17-13-26(14-18-28)25-27-15-19-29(20-16-27)33-31(37)35(23-11-7-3)24-12-8-4/h13-20H,5-12,21-25H2,1-4H3,(H,32,36)(H,33,37)/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,21D2,22D2,23D2,24D2
chave InChI
FJBJCMMXPKMYHT-CKTNUEPFSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3