Documentos Principais
758426
Sigma-Aldrich
4-Amino-3,5-dibromopyridine
95%
Sinônimo(s):
3,5-Dibromo-4-pyridinamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4Br2N2
Número CAS:
Peso molecular:
251.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
165-170 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(Br)cncc1Br
InChI
1S/C5H4Br2N2/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H,(H2,8,9)
chave InChI
MNRBVTDLMUNVLD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)