Documentos Principais
758361
Sigma-Aldrich
2-(4-Methyl-2-pyridyl)-1H-benzimidazole
99% (GC)
Sinônimo(s):
4-Methyl-2-(2-benzimidazolyl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H11N3
Número CAS:
Peso molecular:
209.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99% (GC)
Formulário
solid
pf
225-230 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccnc(c1)-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H11N3/c1-9-6-7-14-12(8-9)13-15-10-4-2-3-5-11(10)16-13/h2-8H,1H3,(H,15,16)
chave InChI
MGBRKEZZOSQHQO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Such benzimidazole derivatives are usually associated with various kinds of pharmacokinetic and pharmacodynamic properties.[1] Their heterocyclic structure possess wide range of antimicrobial properties.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Benzimidazoles: A biologically active compounds
Salahuddin,Shaharyar M, Mazumdar A
Arabian Journal of Chemistry (2012)