Documentos Principais
758108
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde
97%
Sinônimo(s):
5-Formyl-6-methoxy-1,3-benzodioxole, 6-Methoxypiperonal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8O4
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
109-115 °C
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2OCOc2cc1C=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-11-7-3-9-8(12-5-13-9)2-6(7)4-10/h2-4H,5H2,1H3
chave InChI
NCIYDDIPUGCVKX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)