Documentos Principais
755222
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-ethyl-1H-pyrazole
Sinônimo(s):
3-Amino-5-ethyl-2H-pyrazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9N3
Número CAS:
Peso molecular:
111.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.542
densidade
1.126 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCc1cc(N)[nH]n1
InChI
1S/C5H9N3/c1-2-4-3-5(6)8-7-4/h3H,2H2,1H3,(H3,6,7,8)
chave InChI
AXDGPQLEVYSXNL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)