Documentos Principais
775630
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
Sinônimo(s):
(5-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)amine, 3-Amino-5-cyclopropyl-2H-pyrazole, 3-Amino-5-cyclopropylpyrazole, 3-Cyclopropyl-1H-pyrazol-5-amine, 3-Cyclopropyl-5-amino-1H-pyrazole, 5-Amino-3-cyclopropyl-1H-pyrazole, 5-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-amine
Selecione um tamanho
5 G
R$ 988,00
R$ 988,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 988,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9N3
Número CAS:
Peso molecular:
123.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 988,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.566
densidade
1.159 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NNC(C2CC2)=C1
InChI
1S/C6H9N3/c7-6-3-5(8-9-6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H3,7,8,9)
chave InChI
MXVAGCQKBDMKPG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)