755087
Cadmium(II) acetate
anhydrous, 99.995%
Sinônimo(s):
Cadmium(II) acetate, Acetic acid, cadmium salt, Bis(acetoxy)cadmium, Cadmium acetate, Cadmium diacetate, Cadmium ethanoate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
99.995%
Formulário
solid
adequação da reação
core: cadmium
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
255-273 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[Cd]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
chave InChI
LHQLJMJLROMYRN-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Bone
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.