Documentos Principais
1.02003
Supelco
Cadmium acetate dihydrate
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Cadmium acetate dihydrate, Cadmium Acetate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3COO)2Cd · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
266.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
208-853-2
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% ((CH3COO)2Cd.2H2O basis, complexometric)
Formulário
solid
potência
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
≤0.1% Substances not precipitated with H2S (as sulphates)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
256 °C (anhydrous)
densidade
2.01 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
950 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Na: ≤0.002%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.002%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cd](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.Cd.2H2O/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
chave InChI
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Assay (komplexometric (CH₃COO)₂Cd·2H₂O): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.002 %
Substances not precipitated with H₂S (as sulphates): ≤ 0.1 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3