Documentos Principais
716294
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
≥94%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 489,00
R$ 489,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 489,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3F4N
Número CAS:
Peso molecular:
165.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 489,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥94%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.400
densidade
1.355 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10/h1-3H
chave InChI
DFNQBXZKPUBEIX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of aminopyridines via amination reactions
Catalytic ligand for:
  • Regioselective preparation of tetramethylbiphenyls via aerobic oxidative coupling of xylene catalyzed by palladium
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
23.9 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)