Documentos Principais
752320
Sigma-Aldrich
S-(3-Azidopropyl)thioacetate
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9N3OS
Peso molecular:
159.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.506
densidade
1.139 g/mL at 25 °C
grupo funcional
azide
thioester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)SCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C5H9N3OS/c1-5(9)10-4-2-3-7-8-6/h2-4H2,1H3
chave InChI
UHSOFTIGNARKFK-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
109.4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.