Documentos Principais
751790
Sigma-Aldrich
(R)-2-(Aminomethylpyrrolidine dihydrochloride
95%
Sinônimo(s):
(R)-(2-Pyrrolidinyl)methylamine dihydrochloride, (R)-2-Pyrrolidinemethanamine dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12N2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
173.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D +2.0°, c = 0.5% in H2O
pf
124-129 °C
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.NC[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-4-5-2-1-3-7-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H/t5-;;/m1../s1
chave InChI
QZRLFKCODRAOAY-ZJIMSODOSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)