Documentos Principais
75136
Sigma-Aldrich
L-Asparagine tert-butyl ester hydrochloride
≥98.0% (TLC)
About This Item
Fórmula linear:
NH2COCH2CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
224.69
Beilstein:
6585123
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +11.5±1.0°, c = 1 in methanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O
InChI
1S/C8H16N2O3.ClH/c1-8(2,3)13-7(12)5(9)4-6(10)11;/h5H,4,9H2,1-3H3,(H2,10,11);1H/t5-;/m0./s1
chave InChI
RXNKCUXXNGWROA-JEDNCBNOSA-N
Aplicação
L-Asparagine tert-butyl ester hydrochloride may be used as a starting material in the multi-step synthesis of L-aspartyl-L-asparagine.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Structure of the porcine vasoactive intestinal octacosapeptide
Mutt V and Said SI
FEBS Journal, 42(2), 581-589 (1974)