Documentos Principais
750573
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methylbenzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
3-Bromo-p-tolualdehyde
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.261,00
R$ 1.261,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.261,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7BrO
Número CAS:
Peso molecular:
199.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.261,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
47-52 °C
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C=O)cc1Br
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-5H,1H3
chave InChI
WTXXUAHMTVAQHW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)