Documentos Principais
777544
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
3-Bromo-4-formylanisole
Selecione um tamanho
1 G
R$ 307,00
R$ 307,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 307,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
215.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
R$ 307,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
75-77 °C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1c(ccc(c1)OC)C=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-7-3-2-6(5-10)8(9)4-7/h2-5H,1H3
chave InChI
ODISAUHBLBVQKC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)