Documentos Principais
749354
Sigma-Aldrich
Piperidine-1-sulfonyl chloride
96%
Sinônimo(s):
1-Piperidinesulfonyl chloride
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.214,00
R$ 1.214,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.214,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10ClNO2S
Número CAS:
Peso molecular:
183.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.214,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.494
densidade
1.308 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
ClS(=O)(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C5H10ClNO2S/c6-10(8,9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
chave InChI
QQJYAXDCMMXECR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)