Documentos Principais
748900
Sigma-Aldrich
1,9-Nonanedithiol
99%
Sinônimo(s):
1,9-Dimercaptononane
About This Item
Fórmula linear:
HS(CH2)9SH
Número CAS:
Peso molecular:
192.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.4999 (lit.)
n20/D 1.501
pb
284 °C (lit.)
densidade
0.939 g/mL at 25 °C
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
SCCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20S2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2
chave InChI
GJRCLMJHPWCJEI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Wei Zhao et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(35), 4509-4516 (2015-06-04)
The ability to tune gauge factors in terms of magnitude and orientation is important for wearable and conformal electronics. Herein, a sensor device is described which is fabricated by assembling and printing molecularly linked thin films of gold nanoparticles on
Artigos
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.