Documentos Principais
748226
Sigma-Aldrich
(S)-1-(2-(Diphenylphosphino)phenyl)ethylamine
97%
Sinônimo(s):
(S)-1-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ethanamine, 2-(1-Aminoethyl)triphenylphosphine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H20NP
Número CAS:
Peso molecular:
305.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D -54.0°, c = 0.5% in chloroform
adequação da reação
reagent type: ligand
pf
76-81 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](C)C1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C20H20NP/c1-16(21)19-14-8-9-15-20(19)22(17-10-4-2-5-11-17)18-12-6-3-7-13-18/h2-16H,21H2,1H3/t16-/m0/s1
chave InChI
KPFJIPHGQGHIMM-INIZCTEOSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)