Documentos Principais
747831
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole
97%
Sinônimo(s):
1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol, 1-Methyl-5-hydroxy-1H-pyrazole, 1-Methyl-5-hydroxypyrazole, 1-Methylpyrazol-5-ol, 2-Methyl-2H-pyrazol-3-ol, 5-Hydroxy-1-methylpyrazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6N2O
Número CAS:
Peso molecular:
98.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
110-114 °C
110-114 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cn1nccc1O
InChI
1S/C4H6N2O/c1-6-4(7)2-3-5-6/h2-3,7H,1H3
chave InChI
CMXOTACIOGGSNH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)