Documentos Principais
777846
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole
96%
Sinônimo(s):
1-Methyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, 1-Methyl-3-pyrazolone, 3-Hydroxy-1-methylpyrazole
Selecione um tamanho
1 G
R$ 632,00
R$ 632,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 632,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6N2O
Número CAS:
Peso molecular:
98.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 632,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
124-128 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C=CC(O)=N1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-6-3-2-4(7)5-6/h2-3H,1H3,(H,5,7)
chave InChI
WIISOYLZJJYTHT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)