747572
Gold nanoparticles
20 nm diameter, silica coated, OD 1, dispersion in H2O
Sinônimo(s):
Gold Colloid, Gold/Silica core/shell particles
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
silica
Formulário
dispersion
nanoparticles
concentração
~8.5E+11 particles/mL
DO
1
diâmetro
20 nm
λmax
518-528 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Gold nanoparticles find diverse applications from biomedical engineering to photovoltaics, leveraging their tunable optical properties for various fields.