Documentos Principais
746649
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
150 nm diameter, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
Sinônimo(s):
Gold nanodispersion, Au NP, Gold colloid
Selecione um tamanho
25 ML
R$ 774,00
R$ 774,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 ML
R$ 774,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 774,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Formulário
nanoparticles
suspension
concentração
~3.6E+9 particles/mL
DO
1
diâmetro
150 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9