Documentos Principais
747270
Sigma-Aldrich
4-(Diethylphosphino)-N,N-dimethylaniline
97%
Sinônimo(s):
4-(Diethylphosphino)-N,N-dimethylbenzenamine, Diethyl[4-(N,N-dimethylamino)phenyl]phosphine, Ellman Ligand
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H20NP
Número CAS:
Peso molecular:
209.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.583 (lit.)
densidade
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C1=CC=C(P(CC)CC)C=C1
InChI
1S/C12H20NP/c1-5-14(6-2)12-9-7-11(8-10-12)13(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
FMNOWZMFKYVARU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Ellman group developed electron-rich phosphine ligands for C-H functionalization and tert-Butanesulfinamide for asymmetric amine synthesis.