746630
4,7-Dibromo-5-fluoro-2,1,3-benzothiadiazole
99% (HPLC)
Sinônimo(s):
Dibromo-FBT
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99% (HPLC)
Formulário
solid
pf
158-163 °C
cadeia de caracteres SMILES
BrC1=C(F)C=C(Br)C2=NSN=C21
InChI
1S/C6HBr2FN2S/c7-2-1-3(9)4(8)6-5(2)10-12-11-6/h1H
chave InChI
KVZDYOVYIHJETJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Fluorination lowers the polymer HOMO level; resulting in high open-circuit voltages well exceeding 0.7 V.
High-Efficiency Polymer F-PCPDTBT:PC70BM Bulk Heterojuction Organic Solar Cells (OPVs):
- JSC = 14.1 mA/cm2
- VOC = 0.74 V
- FF = 0.58
- PCE = 6.2%
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)