746177
MIBA
96%
Sinônimo(s):
5-Methoxy-2-iodophenylboronic acid
Selecione um tamanho
Ensaio
96%
Formulário
solid
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
202-207 °C
grupo funcional
iodo
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)C1=C(I)C=CC(OC)=C1
InChI
1S/C7H8BIO3/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
chave InChI
XQYAEIDOJUNIGY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Direct Amidation of Carboxylic Acids Catalyzed by ortho-Iodo Arylboronic Acids: Catalyst Optimization, Scope, and Preliminary Mechanistic Study Supporting a Peculiar Halogen Acceleration Effect
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Hall Group explores boronic acid derivatives' applications in reaction development and chemical biology.