Documentos Principais
745634
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4BrF2N
Número CAS:
Peso molecular:
208.00
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
liquid
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-5-3-10-2-1-4(5)6(8)9/h1-3,6H
chave InChI
KCMMLUVZVBBEFO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)