Documentos Principais
777633
Sigma-Aldrich
4-Aminopyridazine
97%
Sinônimo(s):
4-Pyridazinamine
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 443,00
R$ 443,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 443,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5N3
Número CAS:
Peso molecular:
95.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 443,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
127-133 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccnnc1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-1-2-6-7-3-4/h1-3H,(H2,5,6)
chave InChI
LUCGBEPEAUHERV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)