Documentos Principais
745308
Sigma-Aldrich
1-(Azidomethyl)-4-fluorobenzene solution
~0.5 M in dichloromethane, ≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
p-Fluorobenzyl azide solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6FN3
Número CAS:
Peso molecular:
151.14
Beilstein:
8403292
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
solution
concentração
~0.5 M in dichloromethane
Impurezas
≤2.0% water
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(CN=[N+]=[N-])cc1
InChI
1S/C7H6FN3/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-11-9/h1-4H,5H2
chave InChI
UEQMFQIPTDUPPJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Dermal - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Lungs,Nervous system,Cardio-vascular system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Microwave-assisted benzyne-click chemistry: preparation of 1H-benzo[d][1,2,3]triazoles
Ankatia, H. and Biehl, E.
Tetrahedron Letters, 50, 4677-4682 (2009)