745022
9-Methyl-9H-fluorene-9-carbonyl chloride
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
COgen, 9-Methylfluorene-9-carbonyl chloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C(Cl)=O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H11ClO/c1-15(14(16)17)12-8-4-2-6-10(12)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3
chave InChI
ZQYOOHGEBHBNTP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
For more information please visit: Technology Spotlight, Professor Skrystrup PPP
Use with the COware Platform
Ligação
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Studies in the field of carbonylation chemistry led to the discovery of a novel carbon monoxide (CO) delivery system.
What is COgen? What is COware? What is the SyTracks COgenerator system? And more questions answered.
Conteúdo relacionado
The Skrydstrup group has developed reagents and glassware for carrying out transition metal catalyzed carbonylations in a simple and safe manner.