Documentos Principais
744743
Sigma-Aldrich
(2-Bromophenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium triflate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2-Bromophenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate, 2-Bromophenyl)mesityliodonium triflate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.419,00
R$ 1.419,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.419,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H15BrF3IO3S
Número CAS:
Peso molecular:
551.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.419,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
composição
carbon, 34.0-35.7% CH
adequação da reação
reagent type: oxidant
grupo funcional
bromo
fluoro
iodo
triflate
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)c([I+]c2ccccc2Br)c(C)c1
InChI
1S/C15H15BrI.CHF3O3S/c1-10-8-11(2)15(12(3)9-10)17-14-7-5-4-6-13(14)16;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-9H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
chave InChI
RYZOZGQFOKVCDZ-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)