Documentos Principais
671584
Sigma-Aldrich
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine hydriodide
95%
Sinônimo(s):
Di(1-adamantanyl)-n-butyl-phosphonium iodide, cataCXium® AHI
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.800,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H40IP
Número CAS:
Peso molecular:
486.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.800,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
I.CCCCP([C@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2)[C@@]45C[C@@H]6C[C@@H](C[C@@H](C6)C4)C5
InChI
1S/C24H39P.HI/c1-2-3-4-25(23-11-17-5-18(12-23)7-19(6-17)13-23)24-14-20-8-21(15-24)10-22(9-20)16-24;/h17-22H,2-16H2,1H3;1H/t17-,18+,19-,20-,21+,22-,23-,24-;
chave InChI
IBXHWLZKSOGUFS-HDWJELNESA-N
Descrição geral
sold in collaboration with Solvias AG
Aplicação
Phosphonium salts are ligand precursors for the palladium-catalyzed amination, and Suzuki coupling
Informações legais
US7148176
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.