Documentos
743410
Sigma-Aldrich
(4-Nitrophenyl)phenyliodonium triflate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(4-Nitrophenyl)phenyliodonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H9F3INO5S
Número CAS:
Peso molecular:
475.18
Beilstein:
10500170
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
composição
carbon, 32.04-33.68% CHN
adequação da reação
reagent type: oxidant
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc([I+]c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9INO2.CHF3O3S/c15-14(16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-9H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
chave InChI
OPSOSRFTIUMCJF-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3