742619
tert-Amyl methyl ether
produced by INEOS Oligomers, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
METHOXYPENTANE™, 1,1-Dimethylpropyl methyl ether, Methyl 2-methyl-2-butyl ether, Methyl tert-pentyl ether, TAME
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
Impurezas
≤0.01% benzene
≤0.02% water
≤0.50% sum of C5-hydrocarbons
≤0.50% sum of C7-ethers
≤0.60% tert-amyl alcohol
índice de refração
n20/D 1.389 (lit.)
n20/D 1.3896
p.e.
85-86 °C (lit.)
densidade
0.76-0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(C)OC
InChI
1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3
chave InChI
HVZJRWJGKQPSFL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Identification of environmental hazards of gasoline oxygenate tert-amyl methyl ether (TAME).: This study evaluates the environmental risks associated with the use of tert-Amyl methyl ether (TAME) as a gasoline oxygenate. The research highlights potential hazards to environmental and human health, underscoring the need for careful assessment and regulation of TAME use in fuels. (Huttunen et al., 1997).
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
19.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?