Key Documents
742457
Sigma-Aldrich
1-(Azidomethyl)-4-bromobenzene solution
~0.5 M in dichloromethane, ≥96.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
p-Bromobenzyl azide solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6BrN3
Número CAS:
Peso molecular:
212.05
Beilstein:
4904917
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
forma
solution
adequação da reação
reaction type: click chemistry
concentração
~0.5 M in dichloromethane
Impurezas
≤2.0% water
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(CN=[N+]=[N-])cc1
InChI
1S/C7H6BrN3/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-11-9/h1-4H,5H2
chave InChI
MOKKTDQWMSOCAF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Lungs,Nervous system,Cardio-vascular system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Matthew D Graaf et al.
ACS chemical biology, 11(10), 2829-2837 (2016-10-22)
Cu(I)-catalyzed "click" reactions cannot be performed on a borate ester derived polymer coating on a microelectrode array because the Cu(II) precursor for the catalyst triggers background reactions between both acetylene and azide groups with the polymer surface. Fortunately, the Cu(II)-background