741388
rac-Glyceryl-2,3-di(oleate-13C18)-1-palmitate
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
95% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+36
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C55H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-28,52H,4-24,29-51H2,1-3H3/b27-25-,28-26-/i1+1,2+1,4+1,5+1,7+1,8+1,10+1,11+1,13+1,14+1,16+1,17+1,19+1,20+1,22+1,23+1,25+1,26+1,27+1,28+1,30+1,31+1,33+1,34+1,36+1,37+1,39+1,40+1,42+1,43+1,45+1,46+1,48+1,49+1,54+1,55+1
chave InChI
JFISYPWOVQNHLS-WBOFHELASA-N
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)