Documentos Principais
741221
Sigma-Aldrich
Bis(benzonitrile)palladium(II) bromide
95%
Sinônimo(s):
Bis(benzonitrile)dibromopalladium(II)
About This Item
Fórmula linear:
2(C6H5CN) · PdBr2
Número CAS:
Peso molecular:
472.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
pf
95-102 °C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Pd]Br.N#Cc1ccccc1.N#Cc2ccccc2
InChI
1S/2C7H5N.2BrH.Pd/c2*8-6-7-4-2-1-3-5-7;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
OKDHIPXOBPPHTG-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)