Documentos Principais
740632
Sigma-Aldrich
N-Tosyl-5-methyl-3,4-hexadienylamine
95%
Sinônimo(s):
4-Methyl-N-(5-methyl-3,4-hexadien-1-yl)benzenesulfonamide, N-Toluenesulfonyl-5-methyl-3,4-hexadienylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H19NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
265.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
50-55 °C
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=C=CCCNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C14H19NO2S/c1-12(2)6-4-5-11-15-18(16,17)14-9-7-13(3)8-10-14/h4,7-10,15H,5,11H2,1-3H3
chave InChI
LSSMBRKXEAJPMI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)