Documentos Principais
738700
Sigma-Aldrich
4-Piperidinopyridine
97%
Sinônimo(s):
1-(4-Pyridyl)piperidine, 4-Piperidinopyridine
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.551,00
R$ 1.551,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.551,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N2
Número CAS:
Peso molecular:
162.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.551,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
78-83 °C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCN(CC1)c2ccncc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-8-12(9-3-1)10-4-6-11-7-5-10/h4-7H,1-3,8-9H2
chave InChI
MTPBUCCXRGSDCR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)