737887
Benzylphosphonic acid
97%
Sinônimo(s):
Phenylmethylphosphonic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
173-178 °C
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H9O3P/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,8,9,10)
chave InChI
OGBVRMYSNSKIEF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.