Documentos
737607
Sigma-Aldrich
Pentaglycine-3,6,9,12,15,15-d6, O-d
97 atom % D, 95% (CP)
Sinônimo(s):
Gly-Gly-Gly-Gly-Gly-3,6,9,12,15,15-d6, O-d, Glycyl-glycyl-glycyl-glycyl-glycine-3,6,9,12,15,15-d6, O-d
About This Item
Fórmula linear:
ND2CH2CO(NDCH2CO)3NDCH2COOD
Peso molecular:
310.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
Ensaio
95% (CP)
forma
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
alteração de massa
M+7
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])[2H]
InChI
1S/C10H17N5O6/c11-1-6(16)12-2-7(17)13-3-8(18)14-4-9(19)15-5-10(20)21/h1-5,11H2,(H,12,16)(H,13,17)(H,14,18)(H,15,19)(H,20,21)/i/hD7
chave InChI
MXHCPCSDRGLRER-ZISDKLNRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3