Documentos Principais
737569
Sigma-Aldrich
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
technical grade, 85%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
162.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Ensaio
85%
Formulário
solid
pf
275-295 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cn2ccccc2n1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-5-10-4-2-1-3-7(10)9-6/h1-5H,(H,11,12)
chave InChI
WQLJLPDGSLZYEP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)