Documentos Principais
73749
Sigma-Aldrich
Nα-Fmoc-Nε-biotinyl-L-lysine
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Nα-Biotinyl-Nε-Fmoc-L-lysine, Fmoc-Lys(biotinyl)-OH
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 3.744,00
R$ 3.744,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 3.744,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H38N4O6S
Número CAS:
Peso molecular:
594.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
34058011
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
R$ 3.744,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CS[C@H](CCCCC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)C(O)=O)[C@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C31H38N4O6S/c36-27(15-6-5-14-26-28-25(18-42-26)33-30(39)35-28)32-16-8-7-13-24(29(37)38)34-31(40)41-17-23-21-11-3-1-9-19(21)20-10-2-4-12-22(20)23/h1-4,9-12,23-26,28H,5-8,13-18H2,(H,32,36)(H,34,40)(H,37,38)(H2,33,35,39)/t24-,25-,26-,28-/m0/s1
chave InChI
OFIBQNGDYNGUEZ-OBXRUURASA-N
Outras notas
Synthesis of site-specific biotinylated probes[1]
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
M J Macielag et al.
International journal of peptide and protein research, 44(6), 582-588 (1994-12-01)
The solid-phase synthesis of two porcine motilin derivatives, specifically biotinylated on the side chain of Lys20, was accomplished by preactivation of the protected amino acids N alpha-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)-N epsilon-biotinyl-L-lysine and N alpha-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)-N epsilon-[N-(biotinyl)-6-aminohexanoyl]-L-lysine with BOP/HOBt/DIEA (1:1:2.5) followed by coupling to the